Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Unwire™ Halv-rack
Produktkod. 10170591
Change view
Färg:
Blått
Vitt
Håller:
Rör (13 mm)
Rör (16 mm)
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Håller Förpackningsstorlek
10170591 Vitt Rör (13 mm) Varje
10633911 Blått Rör (13 mm) Varje
10549461 Vitt Rör (16 mm) Varje
10537541 Blått Rör (16 mm) Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10170591 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 59720013
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utrymmeseffektiva halvhyllor är idealiska för användning i inkubatorer, kylar, frysar och under dragskåp.
Passar lätt i is- eller vattenbad utan att flyta.
  • Tillverkad av slitstark ResMere™ prestanda plast
  • Tål de flesta labbkemikalier och temperaturer upp till 121 °C (249,8 °F)
  • Autoklaverbar upprepade gånger
  • Varje ställ rymmer 36 rör
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Vitt
Håller Rör (13 mm)
Material Acetal plast
Positioner 36
Mått (L x B x H) 4 x 4 x 2,2 tum (10,2 x 10,2 x 5,6 cm)
Längd (metrisk) 10.2 cm
Längd (engelska) 4 tum
Bredd (engelska) 4 tum
Höjd (engelska) 2,2 tum
Diameter (metrisk) öppning 13 mm
Produkttyp Halvställ för provrör
Höjd (metrisk) 5.6 cm
Bredd (metrisk) 10.2 cm