Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Unwire™ Halv-rack
Färg:
Blått
Vitt
Håller:
Rör (13 mm)
Rör (16 mm)
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Passar lätt i is- eller vattenbad utan att flyta.
- Tillverkad av slitstark ResMere™ prestanda plast
- Tål de flesta labbkemikalier och temperaturer upp till 121 °C (249,8 °F)
- Autoklaverbar upprepade gånger
- Varje ställ rymmer 36 rör
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Halvställ för provrör |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Blått |
| Håller | Rör (16 mm) |
| Material | Plast |
| Positioner | 36 |
| Mått (L x B x H) | 5 x 5 x 2,7 tum. (12,7 x 12,7 x 6,8 cm) |
| Längd (metrisk) | 12.7 cm |
| Längd (engelska) | 5 tum |
| Bredd (metrisk) | 12.7 cm |
| Visa mer |