Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Unwire™ Halv-rack
Beskrivning
Passar lätt i is- eller vattenbad utan att flyta.
- Tillverkad av slitstark ResMere™ prestanda plast
- Tål de flesta labbkemikalier och temperaturer upp till 121 °C (249,8 °F)
- Autoklaverbar upprepade gånger
- Varje ställ rymmer 36 rör
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Blått |
| Håller | Rör (13 mm) |
| Material | Acetal plast |
| Positioner | 36 |
| Mått (L x B x H) | 4 x 4 x 2,2 tum. (10,2 x 10,2 x 5,6 cm) |
| Längd (metrisk) | 10.2 cm |
| Längd (engelska) | 4 tum |
| Bredd (engelska) | 4 tum |
| Höjd (engelska) | 2,2 tum |
| Visa mer |