Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Unwire™ Halv-rack
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-2377334
Färg:
Blått
Vitt
Håller:
Rör (13 mm)
Rör (16 mm)
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10170591
Brand: Thermo Scientific™ 59720013
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utrymmeseffektiva halvhyllor är idealiska för användning i inkubatorer, kylar, frysar och under dragskåp.
Passar lätt i is- eller vattenbad utan att flyta.
  • Tillverkad av slitstark ResMere™ prestanda plast
  • Tål de flesta labbkemikalier och temperaturer upp till 121 °C (249,8 °F)
  • Autoklaverbar upprepade gånger
  • Varje ställ rymmer 36 rör
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Halvställ för provrör
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Vitt
Håller Rör (13 mm)
Material Acetal plast
Positioner 36
Mått (L x B x H) 4 x 4 x 2,2 tum. (10,2 x 10,2 x 5,6 cm)
Längd (metrisk) 10.2 cm
Längd (engelska) 4 tum
Bredd (metrisk) 10.2 cm
Bredd (engelska) 4 tum
Höjd (metrisk) 5.6 cm
Höjd (engelska) 2,2 tum
Diameter (metrisk) öppning 13 mm