Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Unwire™ Halv-rack: Resmer™ Tillverkningsteknik
Beskrivning
Organisera och lagra prover med utrymmeseffektivt Thermo Scientific™ Nalgene™ Unwire™ Half-Rack, som har alla funktioner i full storlek Unwire ställ men upptar halva utrymmet. Idealiska för användning i inkubatorer, kylar, frysar, under labbhuvar och på bänkskivor, dessa ställ passar lätt i is- eller vattenbad och flyter inte. De är gjutna i fyra ljusa färger för att hålla proverna organiserade.
- Byggd med Thermo Scientific™ Resmer™ tillverkningsteknik.
- Racks är upprepade gånger autoklaverbara.
- En slät yta lämnar färre platser där föroreningar fastnar; inga svetsar som kan gå sönder, inga vassa kanter.
- Ändplattor accepterar stora etiketter.
- Rack tål de flesta laboratoriekemikalier och temperaturer upp till 121 °C för olika laboratorieprocedurer.
- 15 ml koniska rör passar 20 mm rack; 50 ml koniska rack passar 30 mm.
- Ingen montering krävs.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Test Tube Half-Rack Unwire™ Green 13 mm |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Klart |
| Håller | Rör (13 mm) |
| Material | RESMER |
| Positioner | 36 |
| Form | Rektangulär |
| För användning med (utrustning) | 13 mm rör |
| Mått (L x B x H) | 4 x 4 x 2,2 tum (10,2 x 10,2 x 5,6 cm) |
| Längd (metrisk) | 10.2 cm |
| Visa mer |