Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Unwire™ Halv-rack: Resmer™ Tillverkningsteknik
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10323561
Färg:
Blått
Klart
Rött
Vitt
Array:
3 x 3
4 x 4
4 x 5
6 x 6
För användning med (utrustning):
13mm Tubes
16mm Tubes
20mm Tubes
25mm Tubes
30mm Tubes
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10323561
Brand: Thermo Scientific™ 59720513
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Organisera och förvara prover med utrymmeseffektiva halvställ, idealiska för användning i inkubatorer, kylar, frysar, under labbkåpor och på bänkskivor.
Organisera och lagra prover med utrymmeseffektivt Thermo Scientific™ Nalgene™ Unwire™ Half-Rack, som har alla funktioner i full storlek Unwire ställ men upptar halva utrymmet. Idealiska för användning i inkubatorer, kylar, frysar, under labbhuvar och på bänkskivor, dessa ställ passar lätt i is- eller vattenbad och flyter inte. De är gjutna i fyra ljusa färger för att hålla proverna organiserade.
  • Constructed with Thermo Scientific™ Resmer™ Manufacturing Technology.
  • Racks are repeatedly autoclavable.
  • Smooth finish leaves fewer places for contaminants to lodge; no welds to break, no sharp edges.
  • Endplates accept large labels.
  • Rack withstands most lab chemicals and temperatures up to 121°C for a variety of lab procedures.
  • 15mL conical tubes fit 20mm racks; 50mL conical fit 30mm racks.
  • No assembly is required.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Provrörsställ
Beskrivning Test Tube Half-Rack Unwire™ Red 13mm
Array 6 x 6
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Rött
Håller Rör (13 mm)
Material RESMER
Positioner 36
Form Rektangulär
Hyllor 3 nivåer
För användning med (utrustning) 13mm Tubes
Mått (L x B x H) 4 x 4 x 2,2 tum. (10,2 x 10,2 x 5,6 cm)
Längd (metrisk) 10.2 cm
Längd (engelska) 4 tum
Bredd (metrisk) 10.2 cm
Bredd (engelska) 4 tum
Höjd (metrisk) 5.6 cm
Höjd (engelska) 2,2 tum
Diameter (metrisk) öppning 13 mm
Diameter (metrisk) Inre 13 mm