Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Unwire™ Halv-rack: Resmer™ Tillverkningsteknik
Product Code. 10430811
Change view
Click to view available options
Färg:
Blått
Klart
Rött
Vitt
Array:
3 x 3
4 x 4
4 x 5
6 x 6
För användning med (utrustning):
13 mm rör
16 mm rör
20 mm rör
25 mm rör
30 mm rör
Unit Size:
Varje
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Färg Array För användning med (utrustning) Unit Size
10430811 Rött 3 x 3 30 mm rör Varje
10028160 Vitt 4 x 5 20 mm rör Varje
10697901 Vitt 4 x 4 25 mm rör Varje
10627141 Vitt 3 x 3 30 mm rör Varje
10719111 Blått 4 x 5 20 mm rör Varje
10310391 Blått 4 x 4 25 mm rör Varje
10536542 Blått 3 x 3 30 mm rör Varje
10313371 Klart 6 x 6 13 mm rör Varje
10018100 Klart 6 x 6 16 mm rör Varje
10737001 Klart 4 x 5 20 mm rör Varje
10360291 Klart 3 x 3 30 mm rör Varje
10323561 Rött 6 x 6 13 mm rör Varje
10251861 Rött 6 x 6 16 mm rör Varje
10383651 Rött 4 x 5 20 mm rör Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Product Code. 10430811 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 59720530
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
View all promotions
I lager
Add to basket
Add to basket
Organisera och förvara prover med utrymmeseffektiva halvställ, idealiska för användning i inkubatorer, kylar, frysar, under labbkåpor och på bänkskivor.
Organisera och lagra prover med utrymmeseffektivt Thermo Scientific™ Nalgene™ Unwire™ Half-Rack, som har alla funktioner i full storlek Unwire ställ men upptar halva utrymmet. Idealiska för användning i inkubatorer, kylar, frysar, under labbhuvar och på bänkskivor, dessa ställ passar lätt i is- eller vattenbad och flyter inte. De är gjutna i fyra ljusa färger för att hålla proverna organiserade.
  • Byggd med Thermo Scientific™ Resmer™ tillverkningsteknik.
  • Racks är upprepade gånger autoklaverbara.
  • En slät yta lämnar färre platser där föroreningar fastnar; inga svetsar som kan gå sönder, inga vassa kanter.
  • Ändplattor accepterar stora etiketter.
  • Rack tål de flesta laboratoriekemikalier och temperaturer upp till 121 °C för olika laboratorieprocedurer.
  • 15 ml koniska rör passar 20 mm rack; 50 ml koniska rack passar 30 mm.
  • Ingen montering krävs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beskrivning Test Tube Half-Rack Unwire™ Red 30 mm
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Rött
Håller Rör (30 mm)
Material RESMER
Positioner 9
Form Rektangulär
För användning med (utrustning) 30 mm rör
Mått (L x B x H) 4,3 x 4,3 x 3,3 tum (10,9 x 10,9 x 8,4 cm)
Längd (metrisk) 10.9 cm
Längd (engelska) 4,3 tum
Bredd (engelska) 4,3 tum
Höjd (engelska) 3,3 tum.
Diameter (metrisk) öppning 30 mm
Produkttyp Provrörsställ
Diameter (metrisk) Inre 30 mm
Hyllor 3 nivåer
Höjd (metrisk) 8.4 cm
Array 3 x 3
Bredd (metrisk) 10.9 cm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.