Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Unwire™ Halv-rack: Resmer™ Tillverkningsteknik
Produktkod. p-4520873
Change view
Färg:
Blått
Klart
Rött
Vitt
Array:
3 x 3
4 x 4
4 x 5
6 x 6
För användning med (utrustning):
13 mm rör
16 mm rör
20 mm rör
25 mm rör
30 mm rör
Förpackningsstorlek:
Varje
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Array För användning med (utrustning) unitSize
10028160 Vitt 4 x 5 20 mm rör Varje
10697901 Vitt 4 x 4 25 mm rör Varje
10627141 Vitt 3 x 3 30 mm rör Varje
10719111 Blått 4 x 5 20 mm rör Varje
10310391 Blått 4 x 4 25 mm rör Varje
10536542 Blått 3 x 3 30 mm rör Varje
10313371 Klart 6 x 6 13 mm rör Varje
10018100 Klart 6 x 6 16 mm rör Varje
10737001 Klart 4 x 5 20 mm rör Varje
10360291 Klart 3 x 3 30 mm rör Varje
10323561 Rött 6 x 6 13 mm rör Varje
10251861 Rött 6 x 6 16 mm rör Varje
10383651 Rött 4 x 5 20 mm rör Varje
10430811 Rött 3 x 3 30 mm rör Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Produktkod. 10028160 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 59720020
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Organisera och förvara prover med utrymmeseffektiva halvställ, idealiska för användning i inkubatorer, kylar, frysar, under labbkåpor och på bänkskivor.
Organisera och lagra prover med utrymmeseffektivt Thermo Scientific™ Nalgene™ Unwire™ Half-Rack, som har alla funktioner i full storlek Unwire ställ men upptar halva utrymmet. Idealiska för användning i inkubatorer, kylar, frysar, under labbhuvar och på bänkskivor, dessa ställ passar lätt i is- eller vattenbad och flyter inte. De är gjutna i fyra ljusa färger för att hålla proverna organiserade.
  • Constructed with Thermo Scientific™ Resmer™ Manufacturing Technology.
  • Racks are repeatedly autoclavable.
  • Smooth finish leaves fewer places for contaminants to lodge; no welds to break, no sharp edges.
  • Endplates accept large labels.
  • Rack withstands most lab chemicals and temperatures up to 121°C for a variety of lab procedures.
  • 15mL conical tubes fit 20mm racks; 50mL conical fit 30mm racks.
  • No assembly is required.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Test Tube Half-Rack Unwire™ Wht 20mm
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Vitt
Håller Rör (20 mm)
Material RESMER
Positioner 20
Form Rektangulär
För användning med (utrustning) 20 mm rör
Mått (L x B x H) 5 x 4.1 x 3.3 in. (12.7 x 10.5 x 8.4 cm)
Längd (metrisk) 12.7 cm
Längd (engelska) 5 tum
Bredd (engelska) 4,1 tum
Höjd (engelska) 3,3 tum.
Produkttyp Halvställ för provrör
Hyllor 3 nivåer
Höjd (metrisk) 8.4 cm
Array 4 x 5
Bredd (metrisk) 10.5 cm