Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Unwire™ Provrörsställ av polypropen
Färg:
Blått
Klart
Rött
Vitt
För användning med (utrustning):
13mm Tubes
16mm Tubes
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Håll en full last av provrör eller centrifugrör med Thermo Scientific™ Nalgene™ Unwire™ Provrörsställ av polypropen. Ställen är gjutna i ett stycke för att ge extra styrka och hållbarhet för rumstemperaturapplikationer.
Features:
- Higher specific gravity than water so rack stays submerged in a water bath
- Holds a full load of test tubes or centrifuge tubes for 13, 16, 20, 25 and 30mm sizes or up to 72 smaller diameter tubes
- Available in four bright colors to help keep samples organized
- Accepts large labels for easy sample identification
Note:
These racks are not autoclavable.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Provrörsställ |
| Beskrivning | Test Tube Rack Unwire™ Blue PP 13mm |
| Array | 6 x 12 |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Färg | Blått |
| Håller | Rör (13 mm) |
| Material | Polypropen |
| Positioner | 72 |
| Form | Rektangulär |
| Hyllor | 3 nivåer |
| Visa mer |