Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Unwire™ Provrörsställ av polypropen
Beskrivning
Håll en full last av provrör eller centrifugrör med Thermo Scientific™ Nalgene™ Unwire™ Provrörsställ av polypropen. Ställen är gjutna i ett stycke för att ge extra styrka och hållbarhet för rumstemperaturapplikationer.
Funktioner:
- Högre specifik vikt än vatten, så racket förblir nedsänkt i ett vattenbad
- Rymmer en full last av provrör eller centrifugrör för storlekarna 13, 16, 20, 25 och 30 mm eller upp till 72 rör med mindre diameter
- Finns i fyra starka färger för att hjälpa till att hålla proverna organiserade
- Accepterar stora etiketter för enkel providentifiering
Anmärkning:
Dessa ställ är inte autoklaverbara.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Test Tube Rack Unwire™ Green PP 13 mm |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Färg | Klart |
| Håller | Rör (13 mm) |
| Material | Polypropen |
| Positioner | 72 |
| Form | Rektangulär |
| För användning med (utrustning) | 13 mm rör |
| Mått (L x B x H) | 7,75 x 4 x 2,25 tum (20 x 10,2 x 5,7 cm) |
| Längd (metrisk) | 20 cm |
| Visa mer |