Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Unwire™ Provrörsställ av polypropen
Beschreibung
Håll en full last av provrör eller centrifugrör med Thermo Scientific™ Nalgene™ Unwire™ Provrörsställ av polypropen. Ställen är gjutna i ett stycke för att ge extra styrka och hållbarhet för rumstemperaturapplikationer.
Features:
- Higher specific gravity than water so rack stays submerged in a water bath
- Holds a full load of test tubes or centrifuge tubes for 13, 16, 20, 25 and 30mm sizes or up to 72 smaller diameter tubes
- Available in four bright colors to help keep samples organized
- Accepts large labels for easy sample identification
Note:
These racks are not autoclavable.
Spezifikation
Spezifikation
| Beskrivning | Test Tube Rack Unwire™ Wht PP 16mm |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Färg | Vitt |
| Håller | Rör (16 mm) |
| Material | Polypropen |
| Positioner | 72 |
| Form | Rektangulär |
| För användning med (utrustning) | 16 mm rör |
| Mått (L x B x H) | 9,75 x 5 x 2,75 tum (24,9 x 12,7 x 6,7 cm) |
| Längd (metrisk) | 24.9 cm |
| Mehr anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.