Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Unwire™ Provrörsställ av polypropen
Produktkod. 10569032
Change view
Färg:
Blått
Klart
Rött
Vitt
För användning med (utrustning):
13 mm rör
16 mm rör
Förpackningsstorlek:
Varje
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
10569032 Vitt 13 mm rör Varje
10470051 Vitt 16 mm rör Varje
10136690 Blått 13 mm rör Varje
10116790 Blått 16 mm rör Varje
10461561 Klart 13 mm rör Varje
10480051 Klart 16 mm rör Varje
10218590 Rött 13 mm rör Varje
10238830 Rött 16 mm rör Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 10569032 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 59760013
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28038
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Håll en full last med provrör eller centrifugrör med dessa provrörsställ av polypropen, gjutna i ett stycke.
Håll en full last av provrör eller centrifugrör med Thermo Scientific™ Nalgene™ Unwire™ Provrörsställ av polypropen. Ställen är gjutna i ett stycke för att ge extra styrka och hållbarhet för rumstemperaturapplikationer.
Funktioner:
  • Högre specifik vikt än vatten, så racket förblir nedsänkt i ett vattenbad
  • Rymmer en full last av provrör eller centrifugrör för storlekarna 13, 16, 20, 25 och 30 mm eller upp till 72 rör med mindre diameter
  • Finns i fyra starka färger för att hjälpa till att hålla proverna organiserade
  • Accepterar stora etiketter för enkel providentifiering
Anmärkning:
Dessa ställ är inte autoklaverbara.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Provrörsrack Unwire™ med PP 13 mm
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Färg Vitt
Håller Rör (13 mm)
Material Polypropen
Positioner 72
Form Rektangulär
För användning med (utrustning) 13 mm rör
Mått (L x B x H) 7,75 x 4 x 2,25 tum (20 x 10,2 x 5,7 cm)
Längd (metrisk) 20 cm
Längd (engelska) 7,75 tum.
Bredd (engelska) 4 tum
Höjd (engelska) 2,25 tum.
Diameter (metrisk) öppning 13 mm
Produkttyp Provrörsställ
Diameter (metrisk) Inre 13 mm
Hyllor 3 nivåer
Höjd (metrisk) 5.7 cm
Array 6 x 12
Bredd (metrisk) 10.2 cm