Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Unwire™ Provrörsställ av polypropen
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-4520867
Change view
Färg:
Blått
Klart
Rött
Vitt
För användning med (utrustning):
13 mm rör
16 mm rör
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Färg För användning med (utrustning) unitSize
10569032 Vitt 13 mm rör Varje
10470051 Vitt 16 mm rör Varje
10136690 Blått 13 mm rör Varje
10116790 Blått 16 mm rör Varje
10461561 Klart 13 mm rör Varje
10480051 Klart 16 mm rör Varje
10218590 Rött 13 mm rör Varje
10238830 Rött 16 mm rör Varje
8 options
Produktkod. 10569032
Brand: Thermo Scientific™ 59760013
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Håll en full last med provrör eller centrifugrör med dessa provrörsställ av polypropen, gjutna i ett stycke.
Håll en full last av provrör eller centrifugrör med Thermo Scientific™ Nalgene™ Unwire™ Provrörsställ av polypropen. Ställen är gjutna i ett stycke för att ge extra styrka och hållbarhet för rumstemperaturapplikationer.
Features:
  • Higher specific gravity than water so rack stays submerged in a water bath
  • Holds a full load of test tubes or centrifuge tubes for 13, 16, 20, 25 and 30mm sizes or up to 72 smaller diameter tubes
  • Available in four bright colors to help keep samples organized
  • Accepts large labels for easy sample identification
Note:
These racks are not autoclavable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Test Tube Rack Unwire™ Wht PP 13mm
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Färg Vitt
Håller Rör (13 mm)
Material Polypropen
Positioner 72
Form Rektangulär
För användning med (utrustning) 13 mm rör
Mått (L x B x H) 7.75 x 4 x 2.25 in. (20 x 10.2 x 5.7 cm)
Längd (metrisk) 20 cm
Längd (engelska) 7,75 tum.
Bredd (engelska) 4 tum
Höjd (engelska) 2,25 tum.
Diameter (metrisk) öppning 13 mm
Produkttyp Provrörsställ
Diameter (metrisk) Inre 13 mm
Hyllor 3 nivåer
Höjd (metrisk) 5.7 cm
Array 6 x 12
Bredd (metrisk) 10.2 cm