Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Unwire™ Provrörsställ: Resmer™ Tillverkningsteknik
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10291761
Change view
Färg:
Blått
Gult
Klart
Orange
Rött
Vitt
Array:
3 x 8
4 x 10
6 x 12
För användning med (utrustning):
13 mm rör
16 mm rör
20 mm rör
25 mm rör
30 mm rör
Förpackningsstorlek:
Varje
30 product options available for selection
Product selection table with 30 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Array För användning med (utrustning) unitSize
10291761 Vitt 4 x 10 20 mm rör Varje
10603161 Rött 6 x 12 13 mm rör -
10149970 Blått 6 x 12 13 mm rör Varje
10180351 Klart 6 x 12 13 mm rör Varje
10333461 Gult 6 x 12 13 mm rör -
10634481 Orange 6 x 12 13 mm rör Varje
10693151 Vitt 6 x 12 13 mm rör Varje
10435071 Rött 6 x 12 16 mm rör Varje
10098210 Blått 6 x 12 16 mm rör Varje
10495061 Klart 6 x 12 16 mm rör Varje
10343461 Gult 6 x 12 16 mm rör Varje
10717961 Orange 6 x 12 16 mm rör Varje
10281761 Vitt 6 x 12 16 mm rör Varje
10519081 Rött 4 x 10 20 mm rör -
10323701 Blått 4 x 10 20 mm rör Varje
10769491 Klart 4 x 10 20 mm rör Varje
10604101 Gult 4 x 10 20 mm rör Varje
10169970 Orange 4 x 10 20 mm rör Varje
10663721 Rött 4 x 10 25 mm rör Varje
10415411 Blått 4 x 10 25 mm rör Varje
10231671 Klart 4 x 10 25 mm rör Varje
10602401 Gult 4 x 10 25 mm rör Varje
10738151 Orange 4 x 10 25 mm rör Varje
10474101 Vitt 4 x 10 25 mm rör Varje
10241861 Rött 3 x 8 30 mm rör Varje
10778721 Blått 3 x 8 30 mm rör Varje
10602971 Klart 3 x 8 30 mm rör Varje
10038180 Gult 3 x 8 30 mm rör Varje
10242101 Orange 3 x 8 30 mm rör Varje
10644101 Vitt 3 x 8 30 mm rör Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 30 options available.
30 options
Produktkod. 10291761 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 59700020
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Håll säkert en full last med provrör eller centrifugrör för storlekar med 13, 16, 20, 25 och 30 mm diameter med dessa starka, hållbara ställ.
Håll säkert en full last med provrör eller centrifugrör för storlekar med 13, 16, 20, 25 och 30 mm diameter med Thermo Scientific™ Nalgene™ Unwire™ Provrörsställ. Gjuten i ett enda stycke för exceptionell styrka och hållbarhet, dessa ställ har ingen beläggning som flisar, skalar eller rostar.
  • Smooth finish leaves fewer places for contaminants to lodge; no welds to break, no sharp edges.
  • Endplates accept large labels for easy identification of samples.
  • Higher specific gravity than water so it stays submerged in a water bath and won't float.
  • Withstands most lab chemicals and temperatures up to 121°C for a variety of lab procedures.
  • Available in six bright colors to help keep samples organized.
  • 15mL conical tubes fit 20mm racks; 50mL conical fit 30mm racks.
  • No assembly is required; rack is ready to use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Test Tube Rack Unwire™ Wht 20mm
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Vitt
Håller Rör (20 mm)
Material RESMER
Positioner 40
Form Rektangulär
För användning med (utrustning) 20 mm rör
Mått (L x B x H) 9.75 x 4 x 3.25 in. (25 x 10.2 x 8.3 cm)
Längd (metrisk) 25 cm
Längd (engelska) 9,75 tum.
Bredd (engelska) 4 tum
Höjd (engelska) 3,25 tum.
Diameter (metrisk) öppning 20 mm
Produkttyp Provrörsställ
Diameter (metrisk) Inre 20 mm
Hyllor 3 nivåer
Höjd (metrisk) 8.3 cm
Array 4 x 10
Bredd (metrisk) 10.2 cm