Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Unwire™ Provrörsställ: Resmer™ Tillverkningsteknik
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10415411
Färg:
Blått
Gult
Klart
Orange
Rött
Vitt
Array:
3 x 8
4 x 10
6 x 12
För användning med (utrustning):
13 mm rör
16 mm rör
20 mm rör
25 mm rör
30 mm rör
Unit Size:
Varje
Product Code. 10415411
Brand: Thermo Scientific™ 59700325
Only null left
Add to basket
Add to basket
Håll säkert en full last med provrör eller centrifugrör för storlekar med 13, 16, 20, 25 och 30 mm diameter med dessa starka, hållbara ställ.
Håll säkert en full last med provrör eller centrifugrör för storlekar med 13, 16, 20, 25 och 30 mm diameter med Thermo Scientific™ Nalgene™ Unwire™ Provrörsställ. Gjuten i ett enda stycke för exceptionell styrka och hållbarhet, dessa ställ har ingen beläggning som flisar, skalar eller rostar.
  • Smooth finish leaves fewer places for contaminants to lodge; no welds to break, no sharp edges.
  • Endplates accept large labels for easy identification of samples.
  • Higher specific gravity than water so it stays submerged in a water bath and won't float.
  • Withstands most lab chemicals and temperatures up to 121°C for a variety of lab procedures.
  • Available in six bright colors to help keep samples organized.
  • 15mL conical tubes fit 20mm racks; 50mL conical fit 30mm racks.
  • No assembly is required; rack is ready to use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Produkttyp Provrörsställ
Beskrivning Test Tube Rack Unwire™ Blue 25mm
Array 4 x 10
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Blått
Håller Rör (25 mm)
Material RESMER
Positioner 40
Form Rektangulär
Hyllor 3 nivåer
För användning med (utrustning) 25 mm rör
Mått (L x B x H) 11.75 x 4.75 x 3.62 in. (30 x 12.1 x 9.2 cm)
Längd (metrisk) 30 cm
Längd (engelska) 11,75 tum.
Bredd (metrisk) 12.1 cm
Bredd (engelska) 4,75 tum.
Höjd (metrisk) 9.2 cm
Höjd (engelska) 3,62 tum
Diameter (metrisk) öppning 25 mm
Diameter (metrisk) Inre 25 mm