Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Unwire™ Provrörsställ: Resmer™ Tillverkningsteknik
Produktkod. 10474101
Change view
Färg:
Blått
Gult
Klart
Orange
Rött
Vitt
Array:
3 x 8
4 x 10
6 x 12
För användning med (utrustning):
13 mm rör
16 mm rör
20 mm rör
25 mm rör
30 mm rör
Förpackningsstorlek:
Varje
30 product options available for selection
| Produktkod. | Färg | Array | För användning med (utrustning) | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 10474101 | Vitt | 4 x 10 | 25 mm rör | Varje |
| 10603161 | Rött | 6 x 12 | 13 mm rör | - |
| 10149970 | Blått | 6 x 12 | 13 mm rör | Varje |
| 10180351 | Klart | 6 x 12 | 13 mm rör | Varje |
| 10333461 | Gult | 6 x 12 | 13 mm rör | - |
| 10634481 | Orange | 6 x 12 | 13 mm rör | Varje |
| 10693151 | Vitt | 6 x 12 | 13 mm rör | Varje |
| 10435071 | Rött | 6 x 12 | 16 mm rör | Varje |
| 10098210 | Blått | 6 x 12 | 16 mm rör | Varje |
| 10495061 | Klart | 6 x 12 | 16 mm rör | Varje |
| 10343461 | Gult | 6 x 12 | 16 mm rör | Varje |
| 10717961 | Orange | 6 x 12 | 16 mm rör | Varje |
| 10281761 | Vitt | 6 x 12 | 16 mm rör | Varje |
| 10519081 | Rött | 4 x 10 | 20 mm rör | - |
| 10323701 | Blått | 4 x 10 | 20 mm rör | Varje |
| 10769491 | Klart | 4 x 10 | 20 mm rör | Varje |
| 10604101 | Gult | 4 x 10 | 20 mm rör | Varje |
| 10169970 | Orange | 4 x 10 | 20 mm rör | Varje |
| 10291761 | Vitt | 4 x 10 | 20 mm rör | Varje |
| 10663721 | Rött | 4 x 10 | 25 mm rör | Varje |
| 10415411 | Blått | 4 x 10 | 25 mm rör | Varje |
| 10231671 | Klart | 4 x 10 | 25 mm rör | Varje |
| 10602401 | Gult | 4 x 10 | 25 mm rör | Varje |
| 10738151 | Orange | 4 x 10 | 25 mm rör | Varje |
| 10241861 | Rött | 3 x 8 | 30 mm rör | Varje |
| 10778721 | Blått | 3 x 8 | 30 mm rör | Varje |
| 10602971 | Klart | 3 x 8 | 30 mm rör | Varje |
| 10038180 | Gult | 3 x 8 | 30 mm rör | Varje |
| 10242101 | Orange | 3 x 8 | 30 mm rör | Varje |
| 10644101 | Vitt | 3 x 8 | 30 mm rör | Varje |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 30 options available.
This item is not returnable.
View return policy
Product Code.
10474101
Supplier
Thermo Scientific™
Supplier No.
59700025
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
Add to basket
235.20 SEK valid until 2026-03-27
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "27964" för att få ditt kampanjpris.
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "27964" för att få ditt kampanjpris.
Add to basket
This item is not returnable.
View return policy
Description
Håll säkert en full last med provrör eller centrifugrör för storlekar med 13, 16, 20, 25 och 30 mm diameter med Thermo Scientific™ Nalgene™ Unwire™ Provrörsställ. Gjuten i ett enda stycke för exceptionell styrka och hållbarhet, dessa ställ har ingen beläggning som flisar, skalar eller rostar.
- Smooth finish leaves fewer places for contaminants to lodge; no welds to break, no sharp edges.
- Endplates accept large labels for easy identification of samples.
- Higher specific gravity than water so it stays submerged in a water bath and won't float.
- Withstands most lab chemicals and temperatures up to 121°C for a variety of lab procedures.
- Available in six bright colors to help keep samples organized.
- 15mL conical tubes fit 20mm racks; 50mL conical fit 30mm racks.
- No assembly is required; rack is ready to use.
Specifications
Specifications
| Beskrivning | Test Tube Rack Unwire™ Wht 25mm |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Vitt |
| Håller | Rör (25 mm) |
| Material | RESMER |
| Positioner | 40 |
| Form | Rektangulär |
| För användning med (utrustning) | 25 mm rör |
| Mått (L x B x H) | 11.75 x 4.75 x 3.62 in. (30 x 12.1 x 9.2 cm) |
| Längd (metrisk) | 30 cm |
| Längd (engelska) | 11,75 tum. |
| Bredd (engelska) | 4,75 tum. |
| Höjd (engelska) | 3,62 tum |
| Diameter (metrisk) öppning | 25 mm |
| Produkttyp | Provrörsställ |
| Diameter (metrisk) Inre | 25 mm |
| Hyllor | 3 nivåer |
| Höjd (metrisk) | 9.2 cm |
| Array | 4 x 10 |
| Bredd (metrisk) | 12.1 cm |
| Show More Show Less |