Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Unwire™ Provrörsställ: Resmer™ Tillverkningsteknik
Beskrivning
Håll säkert en full last med provrör eller centrifugrör för storlekar med 13, 16, 20, 25 och 30 mm diameter med Thermo Scientific™ Nalgene™ Unwire™ Provrörsställ. Gjuten i ett enda stycke för exceptionell styrka och hållbarhet, dessa ställ har ingen beläggning som flisar, skalar eller rostar.
- En slät yta lämnar färre platser där föroreningar fastnar; inga svetsar som kan gå sönder, inga vassa kanter.
- Ändplattor accepterar stora etiketter för enkel identifiering av prover.
- Högre specifik vikt än vatten så det stannar nedsänkt i ett vattenbad och flyter inte.
- Tål de flesta laboratoriekemikalier och temperaturer upp till 121 °C för olika laboratorieprocedurer.
- Finns i sex starka färger för att hjälpa till att hålla proverna organiserade.
- 15 ml koniska rör passar 20 mm rack; 50 ml koniska rack passar 30 mm.
- Ingen montering krävs; stället är redo att användas.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Provrörsrack Unwire™ med 30 mm |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Vitt |
| Håller | Rör (30 mm) |
| Material | RESMER |
| Positioner | 24 |
| Form | Rektangulär |
| För användning med (utrustning) | 30 mm rör |
| Mått (L x B x H) | 11 x 4,25 x 3,62 tum (28,3 x 10,8 x 9,2 cm) |
| Längd (metrisk) | 28.3 cm |
| Visa mer |