Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Utility Boxes
Produktkod. 10792191
Change view
Kapacitet (metrisk):
2000 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10792191 2000 ml Varje
1 options
Produktkod. 10792191 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 57002000
Antal Pris
1 258.12 SEK / Paket med 1
8 258.01 SEK / Paket med 1
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Use these attractive, easy-to-clean boxes, available in four different sizes and shapes, for general-purpose laboratory storage.
Use these attractive, easy-to-clean Thermo Scientific™ Nalgene™ Utility Boxes for general-purpose laboratory storage. Ideal for multi-purpose lab storage, boxes are available in four different sizes and shapes. Lids snap securely in place, clear walls offer easy view of contents and rounded corners allow for easy cleaning.
  • Manufactured from clear styrene-acrylonitrile with tight-fitting, molded, white, LDPE lids that include inserts to store and keep items dry and secure
  • Attractive and easy to clean
  • Stackable for high-density storage
  • Cat. No. 5700-0500 is ideal for electrophoresis gels
  • Not leakproof
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 64 oz.
Kapacitet (metrisk) 2000 ml
Stängningsfärg White
Stängningsmaterial LDPE
Beskrivning Sample Box SAN 2000mL
Förslutningstyp Lid
Färg Clear
Material SAN
Form Rectangular
För användning med (applikation) Storage
Inkluderar Insert
Monteringstyp Stackable
Produkttyp Storage Box
Kvantitet 1/Pk.; 8/Cs.
Mått (L x B x H) 7.5 x 6 x 4 in. (19 x 16 x 10 cm)
Längd (metrisk) 19 cm
Längd (engelska) 7.5 in.
Bredd (metrisk) 16 cm
Bredd (engelska) 6 in.
Höjd (metrisk) 10 cm
Höjd (engelska) 4 in.