Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Utility Carriers
Produktkod. 10606931
Change view
Material:
Polyeten
Polypropen
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Material Förpackningsstorlek
10606931 Polypropen Varje
10686541 Polyeten Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10606931 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 71340010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    450.00 SEK
    409.88 SEK / Paket med 1
    Save 40.12 SEK
    8% Av
I lager
Bär glasföremål, prover eller verktyg med denna redskapsbärare, som har en fjädrande konstruktion med ingjuten mittavdelare och handtag.
Ta med glas, prover eller verktyg Thermo Scientific™ Nalgene™ Utility Carriers, med fjädrande konstruktion med ingjuten mittavdelare och handtag.
  • Välj mellan polyeten eller autoklaverbar polypropen
  • Yttermått (L xB xH): 14.875x 9.5x 4,5 tum. (38x 24x 11 cm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad OSHA-standard 29CFR1910
Beskrivning Verktygsbärare
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Material Polypropen
För användning med (applikation) För att bära glas, prover, verktyg
nr per ärende 6
Antal per förpackning 1
Mått (L x B x H) 14,875 x 9,5 x 4,5 tum (38 x 24 x 11 cm)
Längd (metrisk) 38 cm
Längd (engelska) 14,875 tum
Bredd (engelska) 9,5 tum
Höjd (engelska) 4,5 tum.
Produkttyp Flaskhållare
Höjd (metrisk) 11 cm
Bredd (metrisk) 24 cm