Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Utility Carriers
Produktkod. 10686541
Change view
Material:
Polyeten
Polypropen
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Material Förpackningsstorlek
10686541 Polyeten Varje
10606931 Polypropen Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10686541 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 71300010
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28037
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Bär glasföremål, prover eller verktyg med denna redskapsbärare, som har en fjädrande konstruktion med ingjuten mittavdelare och handtag.
Ta med glas, prover eller verktyg Thermo Scientific™ Nalgene™ Utility Carriers, med fjädrande konstruktion med ingjuten mittavdelare och handtag.
  • Välj mellan polyeten eller autoklaverbar polypropen
  • Yttermått (L xB xH): 14.875x 9.5x 4,5 tum. (38x 24x 11 cm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad OSHA Standard 29CFR1910
Beskrivning Utility Carrier
Material Polyeten
För användning med (applikation) For carrying glassware, samples, tools
nr per ärende 6
Antal per förpackning 1
Mått (L x B x H) 14.875 x 9.5 x 4.5 in. (38 x 24 x 11cm)
Längd (metrisk) 38 cm
Längd (engelska) 14.875 in.
Bredd (engelska) 9,5 tum
Höjd (engelska) 4,5 tum.
Produkttyp Flaskhållare
Höjd (metrisk) 11 cm
Bredd (metrisk) 24 cm