Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Utility Carriers
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-4520844
Material:
Polyeten
Polypropen
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10686541
Brand: Thermo Scientific™ 71300010
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Bär glasföremål, prover eller verktyg med denna redskapsbärare, som har en fjädrande konstruktion med ingjuten mittavdelare och handtag.
Ta med glas, prover eller verktyg Thermo Scientific™ Nalgene™ Utility Carriers, med fjädrande konstruktion med ingjuten mittavdelare och handtag.
  • Välj mellan polyeten eller autoklaverbar polypropen
  • Yttermått (L xB xH): 14.875x 9.5x 4,5 tum. (38x 24x 11 cm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad OSHA Standard 29CFR1910
Produkttyp Flaskhållare
Beskrivning Utility Carrier
Material Polyeten
För användning med (applikation) For carrying glassware, samples, tools
nr per ärende 6
Antal per förpackning 1
Mått (L x B x H) 14.875 x 9.5 x 4.5 in. (38 x 24 x 11cm)
Längd (metrisk) 38 cm
Längd (engelska) 14.875 in.
Bredd (metrisk) 24 cm
Bredd (engelska) 9,5 tum
Höjd (metrisk) 11 cm
Höjd (engelska) 4,5 tum.