Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Verktygstrattar
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10440723
Change view
Diameter (metrisk) Överst:
62 mm
98 mm
150 mm
Kapacitet (metrisk):
62 ml
270 ml
1059 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Överst Kapacitet (metrisk) unitSize
10440723 150 mm 1059 ml Paket med 12
10365701 62 mm 62 ml Paket med 12
10709041 98 mm 270 ml Paket med 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10440723 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 42560638
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Byt ut glaslabbtrattar med dessa verktygstrattar, som är ett utmärkt spricksäkert alternativ.
Byt ut glaslabbtrattar mot Thermo Scientific™ Nalgene™ Verktygstrattar. Dessa trattar är kemiskt resistenta mot en mängd olika labbkemikalier och reagenser och är splittringssäkra vilket gör dem till en värdefull tillgång för laboratoriesäkerhetsprogram.
  • 4256-0234 and 4256-0414 are made from shatter-proof, autoclavable polypropylene.
  • 4256-0638 has a large throat opening for faster transfer of materials and is made from shatter-proof high-density polyethylene (Not autoclavable).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) Överst 150 mm
Kapacitet (metrisk) 1059 ml
Diameter (metrisk) skaft 48 mm
Material HDPE
Höjd (metrisk) 175 mm
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Beskrivning Funnel Utility HDPE 162mm
Längd (metrisk) skaft 66 mm
Kvantitet 12/Pk.; 72/Cs.