Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Verktygstrattar
Produktkod. 10709041
Change view
Diameter (metrisk) Överst:
62 mm
98 mm
150 mm
Kapacitet (metrisk):
62 ml
270 ml
1059 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Överst Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10709041 98 mm 270 ml Paket med 12
10365701 62 mm 62 ml Paket med 12
10440723 150 mm 1059 ml Paket med 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10709041 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 42560414
Beräknad leverans: 19-11-2026
Byt ut glaslabbtrattar med dessa verktygstrattar, som är ett utmärkt spricksäkert alternativ.
Byt ut glaslabbtrattar mot Thermo Scientific™ Nalgene™ Verktygstrattar. Dessa trattar är kemiskt resistenta mot en mängd olika labbkemikalier och reagenser och är splittringssäkra vilket gör dem till en värdefull tillgång för laboratoriesäkerhetsprogram.
  • 4256-0234 and 4256-0414 are made from shatter-proof, autoclavable polypropylene.
  • 4256-0638 has a large throat opening for faster transfer of materials and is made from shatter-proof high-density polyethylene (Not autoclavable).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diameter (metrisk) Överst 98 mm
Kapacitet (metrisk) 270 ml
Diameter (metrisk) skaft 18 mm
Material Polypropen
Höjd (metrisk) 117 mm
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Beskrivning Funnel Utility PP 108mm
Längd (metrisk) skaft 37 mm
Kvantitet 12/Pk.; 144/Cs.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.