Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Vakuumkammare
Beskrivning
Eliminera risken för implosion eller splittring vid fullt vakuum med Thermo Scientific™ Nalgene™ Vakuumkammare. Användbara som en kontrollerad miljö för avgasningsoperationer och frystorkning, vakuumkammare finns tillgängliga med transparent PC eller bärnstensfärgad PEI-klockburk.
Funktioner
- Användbar som en kontrollerad miljökammare för avgasningsoperationer och frystorkning
- Finns som polykarbonat eller polyeterimid med vit polypropen eller polykarbonatplatta
- Genomskinlig
Innehåller:
- Genomskinlig PC eller Amber PEI bell burk
- Packad vit polykarbonat vakuumplatta
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Nalgene™ Vakuumkammare |
| Inkluderar | Transparent PC bell jar; Gasketed white polycarbonate vacuum plate |
| Material (plåt) | Polypropen |
| nr per ärende | 2 |
| Antal per förpackning | 1 |
| Ytterdiameter (metrisk) packning | 178 mm |
| Utvändig diameter (metrisk) platta | 211 mm |
| Kapacitet (engelska) | 1.25 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 4.7 L |
| Färg | Transparent Clear |
| Visa mer |