Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Vakuumkammare
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10330861
Change view
Kapacitet (metrisk):
4.7 L
8.3 L
18.9 L
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10330861 18.9 L Varje
10201451 4.7 L Varje
10626181 8.3 L Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Utsätt inte burken för delvis halogenerade kolväten eller deras ångor. Undvik direkt exponering av alla kemikalier för polykarbonatplattan. Autoklavera inte när den används för vakuumservice. Använd inte polykarbonatburken (5305-0609) med organiska lösningsmedel, syror eller baser.
Produktkod. 10330861 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 53051212
I lager
Utsätt inte burken för delvis halogenerade kolväten eller deras ångor. Undvik direkt exponering av alla kemikalier för polykarbonatplattan. Autoklavera inte när den används för vakuumservice. Använd inte polykarbonatburken (5305-0609) med organiska lösningsmedel, syror eller baser.
Eliminera risken för implosion eller splittring vid fullt vakuum med dessa vakuumkammare. Användbara som en kontrollerad miljö för avgasningsoperationer och frystorkning, vakuumkammare finns tillgängliga med transparent PC eller bärnstensfärgad PEI-klockburk.
Eliminera risken för implosion eller splittring vid fullt vakuum med Thermo Scientific™ Nalgene™ Vakuumkammare. Användbara som en kontrollerad miljö för avgasningsoperationer och frystorkning, vakuumkammare finns tillgängliga med transparent PC eller bärnstensfärgad PEI-klockburk.
Funktioner
  • Användbar som en kontrollerad miljökammare för avgasningsoperationer och frystorkning
  • Finns som polykarbonat eller polyeterimid med vit polypropen eller polykarbonatplatta
  • Genomskinlig
Innehåller:
  • Genomskinlig PC eller Amber PEI bell burk
  • Packad vit polykarbonat vakuumplatta
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Nalgene™ Vakuumkammare
Inkluderar Amber PEI klockburk; Packad vit polykarbonat vakuumplatta
Material (plåt) Polykarbonat
nr per ärende 1
Antal per förpackning 1
Ytterdiameter (metrisk) packning 321 mm
Utvändig diameter (metrisk) platta 330 mm
Kapacitet (engelska) 5 gal.
Kapacitet (metrisk) 18.9 L
Färg Genomskinlig bärnsten
Diameter (engelska) 30,08 cm
Diameter (metrisk) 305 mm
Höjd (engelska) 30,08 cm
Höjd (metrisk) 304 mm
Material Polyeterimid
Typ Vakuumkammare