Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Vakuumkammare
Description
Eliminera risken för implosion eller splittring vid fullt vakuum med Thermo Scientific™ Nalgene™ Vakuumkammare. Användbara som en kontrollerad miljö för avgasningsoperationer och frystorkning, vakuumkammare finns tillgängliga med transparent PC eller bärnstensfärgad PEI-klockburk.
Funktioner
- Användbar som en kontrollerad miljökammare för avgasningsoperationer och frystorkning
- Finns som polykarbonat eller polyeterimid med vit polypropen eller polykarbonatplatta
- Genomskinlig
Innehåller:
- Genomskinlig PC eller Amber PEI bell burk
- Packad vit polykarbonat vakuumplatta
Specifications
Specifications
| För användning med (utrustning) | Nalgene™ Vakuumkammare |
| Inkluderar | Amber PEI klockburk; Packad vit polykarbonat vakuumplatta |
| Material (plåt) | Polykarbonat |
| nr per ärende | 1 |
| Antal per förpackning | 1 |
| Ytterdiameter (metrisk) packning | 321 mm |
| Utvändig diameter (metrisk) platta | 330 mm |
| Kapacitet (engelska) | 2,625 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 8.3 L |
| Färg | Genomskinlig bärnsten |
| Show More |