Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Vakuumkammare
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-4521503
Kapacitet (metrisk):
4.7 L
8.3 L
18.9 L
Förpackningsstorlek:
Varje
Utsätt inte burken för delvis halogenerade kolväten eller deras ångor. Undvik direkt exponering av alla kemikalier för polykarbonatplattan. Autoklavera inte när den används för vakuumservice. Använd inte polykarbonatburken (5305-0609) med organiska lösningsmedel, syror eller baser.
Produktkod. 10201451
Brand: Thermo Scientific™ 53050609
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utsätt inte burken för delvis halogenerade kolväten eller deras ångor. Undvik direkt exponering av alla kemikalier för polykarbonatplattan. Autoklavera inte när den används för vakuumservice. Använd inte polykarbonatburken (5305-0609) med organiska lösningsmedel, syror eller baser.
Eliminera risken för implosion eller splittring vid fullt vakuum med dessa vakuumkammare. Användbara som en kontrollerad miljö för avgasningsoperationer och frystorkning, vakuumkammare finns tillgängliga med transparent PC eller bärnstensfärgad PEI-klockburk.
Eliminera risken för implosion eller splittring vid fullt vakuum med Thermo Scientific™ Nalgene™ Vakuumkammare. Användbara som en kontrollerad miljö för avgasningsoperationer och frystorkning, vakuumkammare finns tillgängliga med transparent PC eller bärnstensfärgad PEI-klockburk.
Funktioner
  • Användbar som en kontrollerad miljökammare för avgasningsoperationer och frystorkning
  • Finns som polykarbonat eller polyeterimid med vit polypropen eller polykarbonatplatta
  • Genomskinlig
Innehåller:
  • Genomskinlig PC eller Amber PEI bell burk
  • Packad vit polykarbonat vakuumplatta
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Nalgene™ Vakuumkammare
Inkluderar Transparent PC bell jar; Gasketed white polycarbonate vacuum plate
Material (plåt) Polypropen
nr per ärende 2
Antal per förpackning 1
Ytterdiameter (metrisk) packning 178 mm
Utvändig diameter (metrisk) platta 211 mm
Kapacitet (engelska) 1.25 gal.
Kapacitet (metrisk) 4.7 L
Färg Transparent Clear
Diameter (engelska) 6.63 in.
Diameter (metrisk) 170 mm
Höjd (engelska) 9.38 in.
Höjd (metrisk) 237 mm
Material Polykarbonat
Typ Vakuumkammare