Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Gummipropp, för vakuumfördelare
Stopparnummer:
8
Förpackningsstorlek:
Paket med 3
Beskrivning
Designad för användning i ett brett spektrum av applikationer, Thermo Scientific™ Nalgene™ filtreringsutrustning och tillbehör kan användas tillsammans med våra olika linjer av filtreringsenheter.
- Kompatibel med Nalgene Vakuumfördelare (kat.nr. DS0345-0001)
- Gummipropp, nummer 8
- 5/8 tums hål
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metriskt) hål | 15.875 mm |
| För användning med (utrustning) | Nalgene Vakuumfördelare (kat. nr. DS0345-0001) |
| Material | Gummi |
| Produkttyp | Gummipropp |
| Stopparnummer | 8 |