Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Vakuumplattor
Produktkod. 11309774
Change view
Typ:
Ersättningsvakuumplatta
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Produktkod. Typ Förpackningsstorlek
11309774 Ersättningsvakuumplatta Paket med 4
1 options
Produktkod. 11309774 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 53060130
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-12-2026
Använda Thermo Scientific™ Nalgene™ Ersättningsplatta för vakuumkammare med Nalgene Vakuumkammare (5305-serien), Nalgene Ersättningsklockburkar (DS5320-serien), eller med glasklockburkar upp till 12,5 tum. (31,75 cm) i diameter. Plattan är gjuten av vit polykarbonat, med neoprenpackningar.
  • För användning i vakuumsystem med kamrarna D1415-2 och D1415-4 eller med glasburkar upp till 12,5 tum. (31,75 cm) i diameter
  • Levereras med 20,3 cm OD x2,4 mm tjock neoprenpackning med mitthål
  • Vit polykarbonat
  • Med HDPE-slangadapter placerad på kanten som passar 0,25 tum. (0,63 cm) ID-slang
  • Får inte autoklaveras
Beställningsinfo
Mått: 13,5 tum. OD x 1,06 tum tjock (34,3 x 2,7 cm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Nalgene burkar DS5320
Inkluderar Neoprenpackningar (8, 11, 12,88 tum)
Material (plåt) Polypropen
Ytterdiameter (engelsk) platta 13,5 tum
Utvändig diameter (metrisk) platta 34.3 cm
Tjocklek (engelska) 0,06 tum.
Tjocklek (metrisk) 27 mm
Färg Vitt
Diameter (engelska) 13,5 tum
Diameter (metrisk) 343 mm
Typ Ersättningsvakuumplatta