Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Ventilförsedda snabbfrånkopplingar
Produktkod. 11764733
Change view
För användning med:
1/4 tum (6,4 mm) innerdiameter
3/8 tum (9,5 mm) innerdiameter
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 2
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med Förpackningsstorlek
11764733 1/4 tum (6,4 mm) innerdiameter Paket med 12
10668101 1/4 tum (6,4 mm) innerdiameter Paket med 2
11774733 3/8 tum (9,5 mm) innerdiameter Paket med 12
10248930 3/8 tum (9,5 mm) innerdiameter Paket med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11764733 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 61770250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5750.00 SEK
    5208.98 SEK / Paket med 12
    Save 541.02 SEK
    9% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Behåll integriteten hos dina överföringsvätskor med hjälp av Thermo Scientific™ Nalgene™ Ventilförsedda snabbfrånkopplingar.
Behåll integriteten hos dina överföringsvätskor med hjälp av Thermo Scientific™ Nalgene™ Ventilförsedda snabbfrånkopplingar. Den hullingförsedda kopplingen på varje ände och den interna ventilen i mitten, som tätar när beslagen tas bort, är idealiska för användning vid utveckling av interna vätskeöverföringssystem.
  • Fluid flow stops when fitting halves are separated
  • Designed for one-handed quick disconnect with flexible tubing
  • Provides a leakproof† connection between two tubes, but may require clamps
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Barbed, Valve Quick-Disconnect
Diameter (engelska) Inre 0,25 tum
Diameter (metrisk) Inre 6.4 mm
Material Polypropen
Total längd (engelska) 3.28 in.
Total längd (metrisk) 83.3 mm
För användning med 1/4 tum (6,4 mm) innerdiameter
Förpackningsmängd 2/Pk., 12/Cs.
Flexibilitet Flexibel
Maximalt tryck 2 psig
Produkttyp Valved Barbed Quick Disconnect
Visa mer Visa mindre
Ansvarsfriskrivning för användningsbegränsningar för intern forskning: Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande. Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.