Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Ventilförsedda snabbfrånkopplingar
Beskrivning
Behåll integriteten hos dina överföringsvätskor med hjälp av Thermo Scientific™ Nalgene™ Ventilförsedda snabbfrånkopplingar. Den hullingförsedda kopplingen på varje ände och den interna ventilen i mitten, som tätar när beslagen tas bort, är idealiska för användning vid utveckling av interna vätskeöverföringssystem.
- Fluid flow stops when fitting halves are separated
- Designed for one-handed quick disconnect with flexible tubing
- Provides a leakproof† connection between two tubes, but may require clamps
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Barbed, Valve Quick-Disconnect |
| Diameter (engelska) Inre | 0,25 tum |
| Diameter (metrisk) Inre | 6.4 mm |
| Material | Polypropen |
| Total längd (engelska) | 3.28 in. |
| Total längd (metrisk) | 83.3 mm |
| För användning med | 1/4 tum (6,4 mm) innerdiameter |
| Förpackningsmängd | 2/Pk., 12/Cs. |
| Flexibilitet | Flexibel |
| Maximalt tryck | 2 psig |
| Visa mer |
Ansvarsfriskrivning för användningsbegränsningar för intern forskning: Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande. Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.