Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Vented HDPE Closures for Sterile Single Use Erlenmeyer Flasks
Produktkod. 10571033
Change view
För användning med (utrustning):
125, 250 ml kolvar
500, 1000, 2000mL flasks
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (utrustning) unitSize
10571033 500, 1000, 2000mL flasks Paket med 12
10133532 125, 250 ml kolvar Paket med 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10571033 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 41140045
Säkerställ ett sterilt gasutbyte för skak- och suspensionscellkultur genom att använda Thermo Scientific™ Nalgene™ Ventilerade HDPE-förslutningar för sterila Erlenmeyer-flaskor för engångsbruk.
Säkerställ ett sterilt gasutbyte för skak- och suspensionscellkultur genom att använda Thermo Scientific™ Nalgene™ Ventilerade HDPE-förslutningar för sterila Erlenmeyer-flaskor för engångsbruk.
  • Blå högdensitetspolyeten med hydrofobt 0,2 m μPTFE-membran
  • Luftväxling utan att skruva av förslutningen
  • Membran värmesvetsad på plats för effektiv tätning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Blått
Material HDPE
För användning med (utrustning) 500, 1000, 2000mL flasks
nr per ärende 12
Antal per förpackning 1
Sterilitet Sterila
Förslutningstyp Ventilerad
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.