Beskrivning
Absorbera snabbt spill och dämpa brytbara labbartiklar med Thermo Scientific™ Nalgene™ Versi-Dry™ Ytskydd. Varje ytskydd består av tusentals Thermo Scientific™ Törstig Cells™ för ökad prestanda. Baksidan av polyeten skyddar bänkskivan från de hårdaste kemikalierna. Använd som bänkskydd, hyllfoder, skåpfoder eller för att torka upp isolerade spill.
- Dämpad yta minimerar brytning av glaslabware när den tappas eller välter
- Halkbeständigt polyetenunderlag står emot starka kemikalier och skyddar din bänk från spill och korrosion
- Plan yta med låg lugg ger stabilitet för glas som sannolikt tippar
- Versi-Dry absorberar snabbt upp till 750 ml/m 2 spill med sina tusentals törstiga celler
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Ytskydd |
| Material | Polyeten |
| Absorptionsförmåga | 750 ml/m 2 |
| Längd (engelska) | 18 tum |
| Längd (metrisk) | 46 cm |
| Bredd (engelska) | 20 tum |
| Bredd (metrisk) | 51 cm |
| Mått (L x B) | 18 x 20 tum |
| Beskrivning | Matta |
| Kvantitet | 350 Pk. |