Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Versi-Dry™ Ytskydd
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10080851
Längd (engelska):
18 tum
100 fot
150 fot
300 fot
Beskrivning:
Matta
Rulla
Rulla i dispenserförpackning
Förpackningsstorlek:
2 rullar
4 rullar
91m
Paket med 350
Varje
Produktkod. 10080851
Brand: Thermo Scientific™ 6206000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Absorbera snabbt spill och dämpa brytbara labbartiklar med dessa ytskydd. Använd som bänkskydd, hyllfoder eller skåpfoder för att skydda mot de hårdaste kemikalierna.
Absorbera snabbt spill och dämpa brytbara labbartiklar med Thermo Scientific™ Nalgene™ Versi-Dry™ Ytskydd. Varje ytskydd består av tusentals Thermo Scientific™ Törstig Cells™ för ökad prestanda. Baksidan av polyeten skyddar bänkskivan från de hårdaste kemikalierna. Använd som bänkskydd, hyllfoder, skåpfoder eller för att torka upp isolerade spill.
  • Dämpad yta minimerar brytning av glaslabware när den tappas eller välter
  • Halkbeständigt polyetenunderlag står emot starka kemikalier och skyddar din bänk från spill och korrosion
  • Plan yta med låg lugg ger stabilitet för glas som sannolikt tippar
  • Versi-Dry absorberar snabbt upp till 750 ml/m 2 spill med sina tusentals törstiga celler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Ytskydd
Material Polyeten
Absorptionsförmåga 750 ml/m 2
Längd (engelska) 300 fot
Längd (metrisk) 91 m
Bredd (engelska) 20 tum
Bredd (metrisk) 51 cm
Beskrivning Rulla
nr per ärende 2 rullar
Antal per förpackning 1 rulle
Kvantitet 2 Pk.
Objektbeskrivning Versi-Dry Standard absorptionsrulle 20 tum x 300 fot; 2 rullar x 300 fot.