Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Versi-Dry™ Ytskydd
Produktkod. p-4521507
Change view
Längd (engelska):
18 tum
100 fot
150 fot
300 fot
Beskrivning:
Matta
Rulla
Rulla i dispenserförpackning
Förpackningsstorlek:
2 rullar
4 rullar
91m
Paket med 350
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (engelska) Beskrivning unitSize
10294361 300 fot Rulla i dispenserförpackning Varje
10080851 300 fot Rulla 2 rullar
10186280 150 fot Rulla 91m
10596561 100 fot Rulla i dispenserförpackning 4 rullar
10074350 18 tum Matta Paket med 350
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27968” för att få ditt kampanjpris
Produktkod. 10294361 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 6205000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27968” för att få ditt kampanjpris
Absorbera snabbt spill och dämpa brytbara labbartiklar med dessa ytskydd. Använd som bänkskydd, hyllfoder eller skåpfoder för att skydda mot de hårdaste kemikalierna.
Absorbera snabbt spill och dämpa brytbara labbartiklar med Thermo Scientific™ Nalgene™ Versi-Dry™ Ytskydd. Varje ytskydd består av tusentals Thermo Scientific™ Törstig Cells™ för ökad prestanda. Baksidan av polyeten skyddar bänkskivan från de hårdaste kemikalierna. Använd som bänkskydd, hyllfoder, skåpfoder eller för att torka upp isolerade spill.
  • Dämpad yta minimerar brytning av glaslabware när den tappas eller välter
  • Halkbeständigt polyetenunderlag står emot starka kemikalier och skyddar din bänk från spill och korrosion
  • Plan yta med låg lugg ger stabilitet för glas som sannolikt tippar
  • Versi-Dry absorberar snabbt upp till 750 ml/m 2 spill med sina tusentals törstiga celler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Ytskydd
Material Polyeten
Absorptionsförmåga 750 ml/m 2
Längd (engelska) 300 fot
Längd (metrisk) 91 m
Bredd (engelska) 20 tum
Bredd (metrisk) 51 cm
Beskrivning Rulla i dispenserförpackning
nr per ärende 1 rulle
Antal per förpackning 1 rulle
Kvantitet 1 Pk.
Objektbeskrivning Versi-Dry Standard Absorbans Dispenser Rulle 20 tum x 300 fot; 1 rulle x 300 fot.