Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Membran och förfilterskivor
Produktkod. 10254161
Change view
Porstorlek:
0,2μ m
0,45 μm
Diameter (metrisk):
47 mm
50 mm
75 mm
90 mm
Material:
Cellulosaacetat
Cellulosanitrat
Glasfiber
Nylon
Färg:
Grå
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Porstorlek Diameter (metrisk) Material Färg Förpackningsstorlek
10254161 0,2μ m 47 mm Cellulosaacetat Vitt Paket med 100
10460913 0,45 μm 47 mm Cellulosaacetat Vitt Paket med 100
10112211 0,45 μm 47 mm Cellulosanitrat Vitt Paket med 100
10254211 - 90 mm Glasfiber - Paket med 100
10596922 - 50 mm Glasfiber - Paket med 100
10244211 - 75 mm Glasfiber - Paket med 100
10525981 0,2μ m 47 mm Nylon Vitt Paket med 100
10147451 0,45 μm 47 mm Nylon Vitt Paket med 100
17807655 0,45 μm 47 mm Cellulosanitrat Grå -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 10254161 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer DS02104020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2134.47 SEK
    1986.53 SEK / Paket med 100
    Save 147.94 SEK
    6% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Utför partikel- och mikrobanalys med dessa filtermembran. Finns i olika former för vattenkvalitetsarbete, kallsterilisering eller provrensning.
Lita på Thermo Scientific™ Nalgene™ Membran- och förfilterskivor för att möta ett brett utbud av laboratoriefiltreringsbehov. Används i kombination med antingen engångsbruk eller återanvändbara hårdvara och filterhållare, filterskivor erbjuder dig flexibilitet och valmöjligheter för att passa många applikationer. Sterila filterskivor finns i material från nylon, cellulosanitrat, cellulosaacetat och glasfibermembran.
  • Sterila membranskivor är optimerade för mikrobiell QA/QC-testning och har de högsta återhämtningshastigheterna
  • Vita och svarta membran för enkel synlighet av kolonier
  • Gridded membran är tryckta med giftfritt bläck för enkel uppräkning av kolonier
Certifikat
Uppfyller EPA- och APHA-standarder för vattenkvalitetsarbete
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Vitt
Filtertyp Membranfilter
Material Cellulosaacetat
Porstorlek 0,2μ m
Sterilitet Icke-steril
nr per ärende 100
Antal per förpackning 100
Diameter (metrisk) 47 mm