Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Membran och förfilterskivor
Produktkod. 10460913
Change view
Porstorlek:
0,2μ m
0,45 μm
Diameter (metrisk):
47 mm
50 mm
75 mm
90 mm
Material:
Cellulosaacetat
Cellulosanitrat
Glasfiber
Nylon
Färg:
Grå
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Porstorlek Diameter (metrisk) Material Färg unitSize
10460913 0,45 μm 47 mm Cellulosaacetat Vitt Paket med 100
10254161 0,2μ m 47 mm Cellulosaacetat Vitt Paket med 100
10112211 0,45 μm 47 mm Cellulosanitrat Vitt Paket med 100
10254211 - 90 mm Glasfiber - Paket med 100
10596922 - 50 mm Glasfiber - Paket med 100
10244211 - 75 mm Glasfiber - Paket med 100
10525981 0,2μ m 47 mm Nylon Vitt Paket med 100
10147451 0,45 μm 47 mm Nylon Vitt Paket med 100
17807655 0,45 μm 47 mm Cellulosanitrat Grå -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 10460913 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer DS02104045
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utför partikel- och mikrobanalys med dessa filtermembran. Finns i olika former för vattenkvalitetsarbete, kallsterilisering eller provrensning.
Lita på Thermo Scientific™ Nalgene™ Membran- och förfilterskivor för att möta ett brett utbud av laboratoriefiltreringsbehov. Används i kombination med antingen engångsbruk eller återanvändbara hårdvara och filterhållare, filterskivor erbjuder dig flexibilitet och valmöjligheter för att passa många applikationer. Sterila filterskivor finns i material från nylon, cellulosanitrat, cellulosaacetat och glasfibermembran.
  • Sterila membranskivor är optimerade för mikrobiell QA/QC-testning och har de högsta återhämtningshastigheterna
  • Vita och svarta membran för enkel synlighet av kolonier
  • Gridded membran är tryckta med giftfritt bläck för enkel uppräkning av kolonier
Certifikat
Uppfyller EPA- och APHA-standarder för vattenkvalitetsarbete
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Vitt
Filtertyp Membranfilter
Material Cellulosaacetat
Porstorlek 0,45 μm
Sterilitet Icke-steril
nr per ärende 100
Antal per förpackning 100
Diameter (metrisk) 47 mm