Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE-flaskor med bred mun med förslutning: Bulkförpackning
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10212813
Kapacitet (metrisk):
125 mL
500 mL
Stängningsstorlek:
38 mm
53 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 125
Paket med 500
Produktkod. 10212813
Brand: Thermo Scientific™ 3121030016
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Fyll och dispensera enkelt material med dessa hållbara, genomskinliga och kemikaliefria LDPE-flaskor.
Fyll och dispensera enkelt material Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE-flaskor med bred mun och förslutning. Dessa genomskinliga flaskor är gjorda av naturlig lågdensitetspolyeten, vilket ger hållbarhet, klarhet och kemisk beständighet.
Funktioner
  • Naturliga polypropenförslutningar
  • Idealisk för spårmetallanalys på grund av lågt spårmetallinnehåll av LDPE
  • Enhetliga väggar som motstår splittring och punktering
  • Läcksäker†
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 16 oz., 500 ml
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Kapacitet (engelska) 16 oz.
Färg Naturlig
Beskrivning Flaska med bred mun
Diameter (metrisk) Innerhals 44 mm
Material LDPE
nr per ärende 125
Antal per förpackning 125
Sterilitet Icke-steril
Stängningsfärg Naturlig
Halsfinish 53 mm
Certifikat och efterlevnad Tillverkad i enlighet med ISO 13485:2016 kvalitetskrav. Flaskor och förslutningar uppfyller kraven i 21CFR177.1520 för användning av mat och dryck, USP Klass VI.
Förslutning ingår Ja
Mun Bred
Form Rund
Höjd (metrisk) 168 mm
Produkttyp Flaska med bred mun
Bredd (engelska) 2,85 tum.
Höjd (engelska) 6,61 tum.
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 53 mm
Diameter (metrisk) 73 mm
Förslutningstyp Skruv (bulkpackad, omonterad)
Genom förslutningsdispenseringen Nej
Visa mer Visa mindre
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i två minuter och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.