Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Bred mun med rak sida PMP Burkar med vit polypropenskruvförslutning
Descripción
Skydda mot brott och kontaminering med Thermo Scientific™ Nalgene™ ; Bred mun med rak sida PMP Burkar med vit polypropenskruvförslutning. Dessa gör utmärkta museiburkar som erbjuder bra klarhet med utmärkt kemisk resistens. De är lättare i vikt än glas och förlorar endast 2% formaldehyd per år. Inte vätsketät.
- 125 ml till 1 liters burkar har vita polypropenförslutningar med infällda lock för stapling.
- God klarhet med utmärkt kemisk resistens gör dessa burkar mångsidiga i ditt laboratorium.
- Raka sidor ger full tillgång och fullständig provtagning.
- 125 och 250 ml passar Osterizer™ och andra mixers som har Mason Jar-gängor.
- De är inte läckagesäkra och rekommenderas inte för flytande transport.
Anmärkning:
Koppla loss trådarna helt eller ta bort locket innan autoklav.
Especificaciones
Especificaciones
| Kapacitet | 32 oz., 1000 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Färg | Klart |
| Diameter (engelska) | 4,4 tum |
| Diameter (engelska) Innerhals | 4,4 tum |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 112 mm |
| Inkluderar | Skruvstängning |
| Material | PMP |
| nr per ärende | 16 |
| Antal per förpackning | 4 |
| Mostrar más |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.