Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Bred mun med rak sida PMP Burkar med vit polypropenskruvförslutning
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10149700
Kapacitet (metrisk):
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Stängningsstorlek:
53 mm
70 mm
120 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Produktkod. 10149700
Brand: Thermo Scientific™ 21170500
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Skydda mot brott och kontaminering med museumskvalitet PMP burkar som bara förlorar 2% formaldehyd per år.
Skydda mot brott och kontaminering med Thermo Scientific™ Nalgene™ ; Bred mun med rak sida PMP Burkar med vit polypropenskruvförslutning. Dessa gör utmärkta museiburkar som erbjuder bra klarhet med utmärkt kemisk resistens. De är lättare i vikt än glas och förlorar endast 2% formaldehyd per år. Inte vätsketät.
Features:
  • 125mL to 1L jars have white polypropylene closures with recessed tops for stacking.
  • Good clarity with excellent chemical resistance make these jars versatile in your lab.
  • Straight sides provide full-access and complete sample retrieval.
  • 125 and 250mL sizes fit Osterizer™ and other blenders that have Mason Jar threads.
  • They are not liquid leakproof, not recommended for liquid transport.
Note:
Completely disengage threads or remove cap before autoclaving.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 16 oz., 500 ml
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Kapacitet (engelska) 16 oz.
Färg Klart
Diameter (engelska) 4.4 in.
Diameter (engelska) Innerhals 4.4 in.
Diameter (metrisk) Innerhals 112 mm
Inkluderar Screw Closure
Material PMP
nr per ärende 16
Antal per förpackning 4
Vikt (metrisk) 0.13 kg
Klarhet Klart
Mun Bred
Form Rund
Höjd (metrisk) 88 mm
Produkttyp Burk
Höjd (engelska) 3,4 tum.
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 120 mm
Diameter (metrisk) 112 mm
Förslutningstyp Skruvlock