Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Bred mun med rak sida PMP Burkar med vit polypropenskruvförslutning
Produktkod. 10537511
Change view
Kapacitet (metrisk):
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Stängningsstorlek:
53 mm
70 mm
120 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Stängningsstorlek Förpackningsstorlek
10537511 60 mL 53 mm Paket med 4
10547511 125 mL 70 mm Paket med 4
10700242 250 mL 70 mm Paket med 4
10149700 500 mL 120 mm Paket med 4
10067820 1000 mL 120 mm Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10537511 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 21170060
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
I lager
Skydda mot brott och kontaminering med museumskvalitet PMP burkar som bara förlorar 2% formaldehyd per år.
Skydda mot brott och kontaminering med Thermo Scientific™ Nalgene™ ; Bred mun med rak sida PMP Burkar med vit polypropenskruvförslutning. Dessa gör utmärkta museiburkar som erbjuder bra klarhet med utmärkt kemisk resistens. De är lättare i vikt än glas och förlorar endast 2% formaldehyd per år. Inte vätsketät.
Funktioner:
  • 125 ml till 1 liters burkar har vita polypropenförslutningar med infällda lock för stapling.
  • God klarhet med utmärkt kemisk resistens gör dessa burkar mångsidiga i ditt laboratorium.
  • Raka sidor ger full tillgång och fullständig provtagning.
  • 125 och 250 ml passar Osterizer™ och andra mixers som har Mason Jar-gängor.
  • De är inte läckagesäkra och rekommenderas inte för flytande transport.
Anmärkning:
Koppla loss trådarna helt eller ta bort locket innan autoklav.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 2 oz., 60 ml
Kapacitet (metrisk) 60 mL
Färg Klart
Diameter (engelska) 1,8 tum
Diameter (engelska) Innerhals 1,7 tum
Diameter (metrisk) Innerhals 44 mm
Inkluderar Skruvstängning
Material PMP
nr per ärende 48
Antal per förpackning 4
Vikt (metrisk) 26 g
Klarhet Klart
Mun Bred
Höjd (metrisk) 45 mm
Höjd (engelska) 1,9 tum.
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 53 mm
Diameter (metrisk) 47 mm
Förslutningstyp Skruvlock
Kapacitet (engelska) 2 oz.
Form Rund
Produkttyp Raksidig burk