Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Bred mun med rak sida PMP Burkar med vit polypropenskruvförslutning
Beskrivning
Skydda mot brott och kontaminering med Thermo Scientific™ Nalgene™ ; Bred mun med rak sida PMP Burkar med vit polypropenskruvförslutning. Dessa gör utmärkta museiburkar som erbjuder bra klarhet med utmärkt kemisk resistens. De är lättare i vikt än glas och förlorar endast 2% formaldehyd per år. Inte vätsketät.
- 125mL to 1L jars have white polypropylene closures with recessed tops for stacking.
- Good clarity with excellent chemical resistance make these jars versatile in your lab.
- Straight sides provide full-access and complete sample retrieval.
- 125 and 250mL sizes fit Osterizer™ and other blenders that have Mason Jar threads.
- They are not liquid leakproof, not recommended for liquid transport.
Note:
Completely disengage threads or remove cap before autoclaving.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet | 4 oz., 125 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 125 mL |
| Kapacitet (engelska) | 4 oz. |
| Färg | Klart |
| Diameter (engelska) | 2,5 tum |
| Diameter (engelska) Innerhals | 2.5 in. |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 64 mm |
| Inkluderar | Screw Closure |
| Material | PMP |
| nr per ärende | 24 |
| Visa mer |