Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Bred mun med rak sida PMP Burkar med vit polypropenskruvförslutning
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10700242
Change view
Kapacitet (metrisk):
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Stängningsstorlek:
53 mm
70 mm
120 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Stängningsstorlek unitSize
10700242 250 mL 70 mm Paket med 4
10537511 60 mL 53 mm Paket med 4
10547511 125 mL 70 mm Paket med 4
10149700 500 mL 120 mm Paket med 4
10067820 1000 mL 120 mm Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10700242 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 21170250
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28036
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Skydda mot brott och kontaminering med museumskvalitet PMP burkar som bara förlorar 2% formaldehyd per år.
Skydda mot brott och kontaminering med Thermo Scientific™ Nalgene™ ; Bred mun med rak sida PMP Burkar med vit polypropenskruvförslutning. Dessa gör utmärkta museiburkar som erbjuder bra klarhet med utmärkt kemisk resistens. De är lättare i vikt än glas och förlorar endast 2% formaldehyd per år. Inte vätsketät.
Features:
  • 125mL to 1L jars have white polypropylene closures with recessed tops for stacking.
  • Good clarity with excellent chemical resistance make these jars versatile in your lab.
  • Straight sides provide full-access and complete sample retrieval.
  • 125 and 250mL sizes fit Osterizer™ and other blenders that have Mason Jar threads.
  • They are not liquid leakproof, not recommended for liquid transport.
Note:
Completely disengage threads or remove cap before autoclaving.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 8 oz., 250 ml
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Kapacitet (engelska) 8 oz.
Färg Klart
Diameter (engelska) 2,6 tum
Diameter (engelska) Innerhals 2.5 in.
Diameter (metrisk) Innerhals 64 mm
Inkluderar Screw Closure
Material PMP
nr per ärende 24
Antal per förpackning 4
Vikt (metrisk) 0.2 kg
Klarhet Klart
Mun Bred
Form Rund
Höjd (metrisk) 118 mm
Produkttyp Burk
Höjd (engelska) 4,7 tum
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 70 mm
Diameter (metrisk) 65 mm
Förslutningstyp Skruvlock