Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Bred mun med rak sida PMP Burkar med vit polypropenskruvförslutning
Kapacitet (metrisk):
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Stängningsstorlek:
53 mm
70 mm
120 mm
Unit Size:
Paket med 4
Description
Skydda mot brott och kontaminering med Thermo Scientific™ Nalgene™ ; Bred mun med rak sida PMP Burkar med vit polypropenskruvförslutning. Dessa gör utmärkta museiburkar som erbjuder bra klarhet med utmärkt kemisk resistens. De är lättare i vikt än glas och förlorar endast 2% formaldehyd per år. Inte vätsketät.
Features:
- 125mL to 1L jars have white polypropylene closures with recessed tops for stacking.
- Good clarity with excellent chemical resistance make these jars versatile in your lab.
- Straight sides provide full-access and complete sample retrieval.
- 125 and 250mL sizes fit Osterizer™ and other blenders that have Mason Jar threads.
- They are not liquid leakproof, not recommended for liquid transport.
Note:
Completely disengage threads or remove cap before autoclaving.
Specifications
Specifications
| Kapacitet | 2 oz., 60 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 60 mL |
| Kapacitet (engelska) | 2 oz. |
| Färg | Klart |
| Diameter (engelska) | 1,8 tum |
| Diameter (engelska) Innerhals | 1,7 tum |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 44 mm |
| Inkluderar | Screw Closure |
| Material | PMP |
| nr per ärende | 48 |
| Show More |