Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Raksidiga PPCO-burkar med bred mun och förslutning
Beskrivning
Förvara pastor, fasta ämnen, prover och laboratoriematerial i Thermo Scientific™ Nalgene™ Raksidiga PPCO-burkar med bred mun. Dessa mångsidiga, genomskinliga burkar har utmärkt kemisk resistens och kan autoklaveras upprepade gånger. Tillverkad endast av högkvalitativa, laboratorieklassade plastmaterial för pålitligt låga urlakningsbara och extraherbara material. Inte vätsketät.
- Bred mun och raka sidor ger full tillgång och fullständig provtagning.
- 15, 30 och 60 ml burkar har naturliga polypropenstängningar.
- 125 ml till 1 liters burkar har vita polypropenförslutningar med infällda lock för stapling.
- 125 och 250 ml storlekar passar Osterizer™ och andra mixers som har Mason Jar-gängor; rekommenderas för användning med Fluid Transfer Closure DS2153-0700.
- För 500 ml och 1 l, ta bort förslutningen och autoklaven separat.
- Polypropylen-kopolymerburkar är inte läckagesäkra och rekommenderas inte för flytande transport.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet | 4 oz., 125 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 125 mL |
| Färg | Genomskinligt |
| Diameter (engelska) | 2,5 tum |
| För användning med (applikation) | Vätskeöverföringsförslutning DS2153-0700 |
| Inkluderar | Polypropenkapsyler |
| Material | PPCO |
| Hals-ID (metrisk) | 64 mm |
| nr per ärende | 36 |
| Antal per förpackning | 12 |
| Visa mer |