Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Raksidiga PPCO-burkar med bred mun och förslutning
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10482931
Change view
Kapacitet (metrisk):
15 mL
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Stängningsstorlek:
38 mm
43 mm
53 mm
70 mm
120 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 6
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Stängningsstorlek Förpackningsstorlek
10482931 500 mL 120 mm Paket med 6
10342951 15 mL 38 mm Paket med 12
11739743 30 mL 43 mm Paket med 12
10454631 60 mL 53 mm Paket med 12
10077900 125 mL 70 mm Paket med 12
10693311 250 mL 70 mm Paket med 6
10473121 1000 mL 120 mm Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27970” för att få ditt kampanjpris
Produktkod. 10482931 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 21180016
Nyfikenheten går längre
Använd kampanjkoden 27966
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27970” för att få ditt kampanjpris
Förvara pastor, fasta ämnen, prover och laboratorietillbehör i dessa genomskinliga burkar med bred mun och raka sidor som erbjuder utmärkt kemisk resistens.
Förvara pastor, fasta ämnen, prover och laboratoriematerial i Thermo Scientific™ Nalgene™ Raksidiga PPCO-burkar med bred mun. Dessa mångsidiga, genomskinliga burkar har utmärkt kemisk resistens och kan autoklaveras upprepade gånger. Tillverkad endast av högkvalitativa, laboratorieklassade plastmaterial för pålitligt låga urlakningsbara och extraherbara material. Inte vätsketät.
Features:
  • Wide mouth and straight sides provide full-access and complete sample retrieval.
  • 15, 30 and 60mL jars have natural polypropylene closures.
  • 125mL to 1L jars have white polypropylene closures with recessed tops for stacking.
  • 125 and 250mL sizes fit Osterizer™ and other blenders that have Mason Jar threads; recommended for use with Fluid Transfer Closure DS2153-0700.
  • For 500mL and 1L sizes, remove closure and autoclave separately.
  • Polypropylene copolymer jars are not liquid leakproof, not recommended for liquid transport.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 16 oz., 500 ml
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Färg Genomskinligt
Diameter (engelska) 4.4 in.
Inkluderar Polypropylene Caps
Material PPCO
Hals-ID (metrisk) 112 mm
nr per ärende 24
Antal per förpackning 6
Vikt (metrisk) 0.13 kg
Klarhet Genomskinligt
Mun Bred
Höjd (metrisk) 88 mm
Höjd (engelska) 3,4 tum.
Stängningsstorlek 120 mm
Diameter (metrisk) 112 mm
Förslutningstyp Lock
Kapacitet (engelska) 16 oz.
Form Rund
Produkttyp Raksidig burk