Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Raksidiga PPCO-burkar med bred mun och förslutning
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-4521775
Kapacitet (metrisk):
15 mL
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Stängningsstorlek:
38 mm
43 mm
53 mm
70 mm
120 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 6
Produktkod. 10342951
Brand: Thermo Scientific™ 21189050
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förvara pastor, fasta ämnen, prover och laboratorietillbehör i dessa genomskinliga burkar med bred mun och raka sidor som erbjuder utmärkt kemisk resistens.
Förvara pastor, fasta ämnen, prover och laboratoriematerial i Thermo Scientific™ Nalgene™ Raksidiga PPCO-burkar med bred mun. Dessa mångsidiga, genomskinliga burkar har utmärkt kemisk resistens och kan autoklaveras upprepade gånger. Tillverkad endast av högkvalitativa, laboratorieklassade plastmaterial för pålitligt låga urlakningsbara och extraherbara material. Inte vätsketät.
Features:
  • Wide mouth and straight sides provide full-access and complete sample retrieval.
  • 15, 30 and 60mL jars have natural polypropylene closures.
  • 125mL to 1L jars have white polypropylene closures with recessed tops for stacking.
  • 125 and 250mL sizes fit Osterizer™ and other blenders that have Mason Jar threads; recommended for use with Fluid Transfer Closure DS2153-0700.
  • For 500mL and 1L sizes, remove closure and autoclave separately.
  • Polypropylene copolymer jars are not liquid leakproof, not recommended for liquid transport.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 0,5 oz., 15 ml
Kapacitet (metrisk) 15 mL
Kapacitet (engelska) 0,5 oz.
Färg Genomskinligt
Diameter (engelska) 1,2 tum
Inkluderar Polypropylene Caps
Material PPCO
Hals-ID (metrisk) 29 mm
nr per ärende 72
Antal per förpackning 12
Vikt (metrisk) 14 g
Klarhet Genomskinligt
Mun Bred
Form Rund
Höjd (metrisk) 46 mm
Produkttyp Raksidig burk
Höjd (engelska) 1,8 tum
Stängningsstorlek 38 mm
Diameter (metrisk) 30 mm
Förslutningstyp Lock