Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Zink/aluminium handdriven vakuumpump med mätare
Beskrivning
Uppnå fullt tryck i blankporten med endast två slag genom att använda Thermo Scientific™ Nalgene™ den zink-/aluminiumhanddrivna vakuumpumpen med mätare, en mångsidig självsmörjande pump med utmärkt effektivitet. Gjuten i korrosionsbeständig zink/aluminium och lätt demonterad för reparation eller utbyte av interna delar, uppnår denna handpump snabbt och enkelt ett vakuum på 25 tum (635 mm) Hg eller ett tryck på 30 psi (35 kPa).
- Designad med ett ergonomiskt handtag för att göra pumpningen lättare för händerna
- Korrosionsbeständig och reparerbar för lång livslängd i laboratoriet
- Pumphastighet på 15 cc per slag
- Lätt att vrida på spaken för att växla från vakuum till tryck.
- Mätaren kalibrerad i tum kvicksilver och kPa
- Fästs vid 1/4″ (63,5 cm) I.D. flexibel slang; inkluderar en 2′ (0,7 m) lång bit klar PVC-slang
- Inkluderar reparationskit 6133-2000 för underhåll och reparation av interna delar för att förlänga handpumpens livslängd
Specifikationer
Specifikationer
| Max. Vakuum | 30 psig (35 kPag) |
| Flödeshastighet | 15 ml/slag |
| Produkttyp | Vakuumpump |
| För användning med (utrustning) | 6133-2000 Reparationssats |
| Kvantitet | 1/Pk., 4/Cs. |