Läs mer
Melford Nalidixinsyra
Produktkod. 30018582
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30018582 5 g
30018581 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30018582 Leverantör Melford Leverantörsnummer N420005.0
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Nalidixic Acid Sodium Salt är en kemisk förening som används för sina antimikrobiella egenskaper och har olika tillämpningar inom mikrobiologi och farmaceutisk forskning.
Nalidixic Acid Sodium Salt är en kemisk förening som används för sina antimikrobiella egenskaper och har olika tillämpningar inom mikrobiologi och farmaceutisk forskning. Nalidixinsyranatriumsalt används som referensstandard och selektivt medel i mikrobiologiska odlingsmedier. Det hämmar tillväxten av mottagliga bakterier, vilket gör det till ett värdefullt verktyg för att studera bakteriell mottaglighet och resistensmönster.
Forskare använder det för att bedöma effektiviteten av antibiotika mot olika bakteriestammar, vilket bidrar till vår förståelse av mikrobiell biologi och antibiotikaresistens.
Inom läkemedelsforskning kan Nalidixic Acid Sodium Salt användas som referensstandard för antibiotikatestning och formulering. Det stöder utveckling och optimering av antibiotika och strategier för att bekämpa antibiotikaresistenta bakterier.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nalidixic Acid
CAS 389-08-2
Kvantitet 5 g
Molekylformel C12H12N2O3