Allmän beskrivning
•Nalixidinsyra är en syntetisk kinolon som är en monokarboxylsyra som består av 1,8-naftyridin substituerad med karboxylsyra-, etyl- och metylgrupper
•Nalixidinsyra är en DNA-gyrasinhibitor som förhindrar DNA-syntes och efterföljande celldelningar
Användningsområden
•Nalixidinsyra är främst effektiv mot gramnegativa bakterier
•Det kan vara användbart för studier av bakteriell resistens och laboratorieforskning om läkemedelsallergier och korsreaktivitet
•Nalixidinsyra är lämplig för högpresterande vätskekromatografi (HPLC) och relaterade biokemilaboratorietillämpningar
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nalidixic acid |
| Namnnotering | 99.5% |
| CAS Min % | 99.4 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smältpunkt | 225,0 °C till 231,0 °C |
| Färg | Vitt till gult |
| Infrarött spektrum | Autentisk |
| Analysprocentintervall | 99.5% |
| Förpackning | Glasflaska |
| Kvantitet | 25 g |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Nalidixic acid
- Fara
- Luftvägssensibilisering Kategorija 1
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.